Learn More
Cytiva Membranas hidrófilas de policarbonato Nuclepore™
Código de producto. 11368974
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11368974 0,8 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11368974
Marca: Cytiva 110809
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas.
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
  • Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato Nucleopore
Tamaño de poro 0,8 μm
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Pista grabada
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 37 mm