missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NUMB 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Human overexpression lysate

Marca:  Abnova™ H00008650-T06.100uL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg


Código de producto. 16182722

  • 209.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Western Blot
NUMB 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Theoretical M.W. 14.5kDa
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NUMB antibody (Mfr. No. H00008650-B02) by Western Blot.
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
293T
BC033824
pCMV-NUMB full-length
100 μL
Human
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 100UL NUMB 293T Cell Transient Overexpression Lysa

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales