Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc™
Use este versátil tubo en un gran sistema de almacenamiento o a menor escala en el caso del almacenamiento criogénico tradicional en vasos Dewar.
Marca: Thermo Scientific™ 374500
739.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los tubos universales con rosca externa Thermo Scientific™ Nunc™ de 1,8 ml para mejorar la eficacia y el rendimiento del flujo de trabajo de almacenamiento de muestras.El bastidor de cierre ofrece un tamaño ANSI SBS compatible con plataformas de automatización para la manipulación de líquidos y el almacenamiento de muestras.Los tubos están disponibles en gradillas o a granel, con códigos de barras 2D o sin codificar.También hay gradillas vacías disponibles.
Ampliables
- Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones de bajo y alto rendimiento
- Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
- Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
- Las roscas externas limitan la contaminación
- Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
- Estructura de una sola pieza con junta moldeada
- No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
- El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
- Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos o integrarla mediante varias opciones de exportación
- Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
- 374502NOV incluye un código de barras 1D (lineal) legible en el lateral que coincide con los códigos de barras 2D en la parte inferior del tubo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10 elevado a 6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Natural | |
Estéril | |
Natural | |
Fondo plano | |
Rosca externa | |
Etiqueta blanca y graduaciones | |
48/Pk. | |
2D on Tube Bottom |
Externally-threaded Universal Tube | |
Tubo criogénico con código 2D en el fondo del tubo en gradillas con cierre universal | |
1.8 ml | |
Plastic | |
Cryobank | |
480/Cs. | |
10 Bags of 48 Tubes |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422902 | Certificado de conformidad | 25/02/2025 | 374500 |
1268854 | Certificado de conformidad | 15/11/2019 | 374500 |
1260567 | Certificado de conformidad | 30/07/2019 | 374500 |
1249487 | Certificado de conformidad | 20/02/2019 | 374500 |
1235869 | Certificado de conformidad | 12/10/2018 | 374500 |