Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc™
GREENER_CHOICE
Use este versátil tubo en un gran sistema de almacenamiento o a menor escala en el caso del almacenamiento criogénico tradicional en vasos Dewar.
Marca:  Thermo Scientific™ 374501-BR
567.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15593724
  • 884.00€ / paquete de 480
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Estéril
Natural
Fondo plano
Rosca externa
Etiqueta blanca y graduaciones
48/paq.
2D, lineal y legible en la gradilla
Tubo universal con rosca externa
Tubos universales Nunc sin código de barras 2D en una gradilla con cierre con código de barras
1,8/ml
Plástico
Cryobank
480/caja
10 gradillas de 48 tubos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc™ > Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc, sin codificación, gradilla con cierre con código de barras 1D/2D, 10 gradillas de 48 tubos, estéril