Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Nunc™
Aumente la eficacia de la centrifugación con estos tubos para centrífuga de policarbonato, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Marca: Thermo Scientific™ 362308
Detalles adicionales : Peso : 4.26000kg
Descripción
Aumente la eficacia de la centrifugación con los tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Thermo Scientific™ Nunc™, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Los tubos de poliestireno incluyen la marca CE.- Fabricados en una serie de materiales y formatos para ofrecer mayor flexibilidad Diferentes tipos de tapones y formas de fondos para satisfacer todas las necesidades Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
Especificaciones
Marcado CE | |
poliestireno | |
80 | |
Flat | |
piso | |
16 mm | |
Centrifuge Tube |
10 mL | |
480 | |
Non-sterile | |
100 mm | |
sí | |
No | |
3000 x G |