Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Nunc™
Aumente la eficacia de la centrifugación con estos tubos para centrífuga de policarbonato, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
Marca: Thermo Scientific™ 347880
183.87 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Descripción
Aumente la eficacia de la centrifugación con los tubos de poliestireno para centrífuga de 10 y 11 ml Thermo Scientific™ Nunc™, los cuales han sido probados por lo que respecta a los valores de RCF y la estanqueidad.
- Fabricados en diversos materiales y formatos para mayor flexibilidad
- Diferentes formas de fondo para satisfacer todas las necesidades
- Incluye tapones de polietileno de rosca con cierre hermético
- Son aptos para la mayoría de las centrífugas estándar
- Fuerza centrífuga relativa (RCF) probada
- Marcado CE
Especificaciones
11 ml | |
480 | |
Estériles | |
110 mm | |
Sí | |
No | |
3000 x g |
Poliestireno | |
80 | |
Cónicos | |
Cónicos | |
16 mm | |
Tubo para centrífuga |