Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de Nunc™
Beschreibung
Los tubos de polipropileno estériles cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml y 50 ml son tubos cónicos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente, que ofrecen la mayor pulcritud gracias a la gradilla de plástico reciclable y que permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
- Gradilla de plástico reciclable inocua para el medio ambiente que reduce la contaminación en comparación con el embalaje de espuma tradicional
- A prueba de fugas para proteger las muestras
Spezifikation
Spezifikation
| Color del tapón | Blue |
| Color | Clear |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Reusable and recyclable polypropylene rack |
| N.º por caja | 300/Cs. |
| N.° por paquete | 25 |
| Envase | en gradilla |
| Cantidad | Paquete de 25 |
| Mehr anzeigen |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.