Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 2 ml con rosca interna Nunc™
Disfrute de las mejores características de nuestra gama de tubos de almacenamiento: tapón universal, gradilla con cierre universal y diseño independiente del tubo, todo ello para uso tanto de sobremesa como de automatización.
183.00€ - 1225.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Codificación | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Codificación | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15227378
![]() |
Thermo Scientific™
331835 |
Tubo Universal, Gradilla Universal | Ninguno | 10 gradillas vacías |
183.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15207378
![]() |
Thermo Scientific™
374512 |
Tubo universal | 2D en la parte inferior del tubo | A granel |
677.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15217378
![]() |
Thermo Scientific™
374513 |
Tubo universal | Ninguno | A granel |
521.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15287368
![]() |
Thermo Scientific™
374510 |
Tubo universal | 2D en el fondo del tubo | 10 gradillas de 48 tubos |
793.52€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15297368
![]() |
Thermo Scientific™
374511 |
Tubo universal | Ninguno | 10 gradillas de 48 tubos |
526.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15503734
![]() |
Thermo Scientific™
374510-BR |
Tubo universal | 2D en tubo, 2D lineal y legible en gradilla | 10 gradillas de 48 tubos |
1225.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15513734
![]() |
Thermo Scientific™
374511-BR |
Tubo universal | 2D Barcode (Rack Only) | 10 gradillas de 48 tubos | N/A | N/A | N/A | |||||
15563694
![]() |
Thermo Scientific™
331835-BR |
Estante con código de barras | Código de barras 2D, lineal y legible por humanos | 10 gradillas vacías |
295.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Disfrute de las mejores características de la gama de tubos de almacenamiento Thermo Scientific™: tapón universal, gradilla con cierre universal y tubo independiente.Este versátil tubo de 2,0 ml con rosca interna es ideal tanto para sistemas de almacenamiento grandes como un biobanco, como para otros tamaños más reducidos, p. ej., para el almacenamiento criogénico tradicional.La identidad de la muestra está garantizada gracias a un código de barras 2D colocado de forma permanente en cada tubo y grabado con láser permanente en la gradilla.Ahora disponible con una gradilla con códigos de barras para permitir hacer un seguimiento de la gradilla, además de los tubos individuales.
Ampliables
- Ideales tanto para un uso de sobremesa de menor rendimiento como para un uso de automatización de mayor rendimiento
- Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
- Las roscas internas limitan la contaminación
- Seguimiento mediante código de barras 2D y tamaño de microplaca fácilmente automatizable para usuarios que requieran un mayor rendimiento
- Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
- Estructura de una sola pieza con junta moldeada
- No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
- El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
- Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o para integrarla mediante varias opciones de exportación.
- Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10 elevado a 6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
Especificaciones
Plástico | |
Nunc |