Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 200mL Centrifuge Tube
Código de producto. 10519701
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10519701 200 ml paquete de 48
1 options
Código de producto. 10519701
Marca: Thermo Scientific™ 376813
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Procese lotes grandes de forma más sencilla mediante tubos de centrífuga de 200 ml Nunc fabricados con resinas de gran pureza y que pueden resistir fuerzas de hasta 7.000 RFC.
Procese lotes grandes de forma más sencilla mediante tubos de centrífuga de 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ fabricados con resinas de gran pureza y que pueden resistir fuerzas de hasta 7000 RFC.
Tubo a centrifugar cónico graduado
• Soporte la congelación
• Apirógeno, conforme con la farmacopea USP de clase VI
• Tubo PP exento de DNasa y de RNAsa
• Tubo de polibutadieno-estireno PBS, apirógeno y no autoclavable o polipropileno PP autoclavable
• Soporte de poliéstireno expandido blanco, aislante
• Botella 200mL, tapón entrante
• Tubo estéril a granel
• la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Polipropileno
N.º por caja 48
N.° por paquete 4
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón hermético
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 7000xG
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.