Learn More
Thermo Scientific™ 250mL Conical Centrifuge Tube
Descripción
Más volumen. Acceso más sencillo. Más espacio para la decantación.
El nuevo tubo cónico Thermo Scientific™ Nunc™ de 250 ml ofrece mayor capacidad para sus muestras más grandes con un diseño de boca ancha exclusivo, que proporciona un acceso abierto y sencillo para pipetear, decantar y eliminar sedimentos después de la centrifugación.
- Diseño de boca ancha; capacidad de 250 ml
- Sin ADNasa/ARNasa
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilidad SAL de 10-6
- Apirógenos y no citotóxicos
- Polipropileno aclarado para una buena vista de las separaciones y la sedimentación final
- A prueba de fugas
- Solo para uso en investigación
- RCF máx. de 10.000: con cavidad cónica de rotor o adaptador cónico, estas velocidades se han alcanzado en ensayos de fiabilidad con sedimentación de líquidos de 1,2 de gravedad específico a 18 °C
- Envase estéril fácil de abrir
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 40 |
| Cantidad | Case of 40 |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma | Cónicos |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| RCF máx. | 10000xG |