Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Descripción
Promueva la fijación celular y amplíe el crecimiento con este matraz de 300 cm2 con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ que proporciona un área de cultivo grande en una sola capa.
Duradero y fácil de usar:
- Moldeado por soplado
- Diseño de una pieza con cuello recto y muescas de agarre moldeadas
- Graduaciones impresas en negrita de los 100 a los 500 ml en graduaciones de 50 ml
- Parche grande de escritura
- Patas para apilado prominentes en la superficie superior para un apilado seguro en incubadoras y debajo de la campana
Garantía de alta calidad:
- Esterilización mediante irradiación gamma
- Apirógenos
- Poliestireno tratado para el cultivo de tejido de plasma con gas al vacío para una superficie uniforme creada químicamente, fijación celular, propagación y promoción del crecimiento celular
- Membrana hidrófobica con un tamaño de poro de 0,2 μm en el tapón con filtro para permitir el intercambio de gases estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 12 |
| N.° por paquete | 1 |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Filtro |
| Área de cultivo | 300 cm2 |
| Tratamiento de superficie | Tratada para cultivo celular |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.