Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 384 pocillos con base de polímero óptico, de fondo plano y con tratamiento de poli-D-lisina y Nunc™ MicroWell™
Color:negro, fondo transparente; Tapa:con tapa; Tipo: Base de polímero óptico
Marca: Thermo Scientific™ 152029
1460.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de polímero o cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
Características:- El recubrimiento de poli-D-lisina y colágeno crea una carga positiva en la superficie que garantiza la diferenciación, el crecimiento y la fijación celular.
- La superficie tratada para cultivo celular es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- La estructura superior de poliestireno está disponible con cubreobjetos n.° 1,5 o base de poliestireno.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Fabricación aséptica
Especificaciones
Poliestireno | |
Base de polímero óptico | |
5 | |
Negro | |
Fabricado asépticamente | |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Nunc™ | |
Código de barras personalizado disponible |
120 μl | |
Case of 20 | |
20 | |
Poli-D-lisina | |
384 | |
16 x 24 | |
Paquete de 10, 30 cajas | |
Plano |