Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, TC Surface, Pack of 10
Color:negro. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
Marca: Thermo Scientific™ 164564
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mejoran los trabajos en segundo plano, la autofluorescencia y la diafonía con microplacas de poliestireno blancas y negras de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™.
- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,084 cm2/pocillo | |
Paquete de 10, 30 cajas | |
Negro | |
Poliestireno | |
384 | |
Estéril | |
Plano | |
10 |
Con tapa | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
120 μl | |
De 10 to 100 μL | |
Cultivo celular | |
30 | |
Case of 30 |