Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, Non-Treated Surface, Non-Sterile, Pack of 25
Color:blanco; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca:  Thermo Scientific™ 262360
676.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10373072
  • 902.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mejoran los trabajos en segundo plano, la autofluorescencia y la diafonía con microplacas de poliestireno blancas y negras de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc.
  • Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
0,05 cm2
25/paq., 100/caja
Blanco
Poliestireno
96
No estéril
Plano
25
Sin tapa
16 x 24
Nunc™
Microplaca
120 μl
De 10 to 100 μL
Sin tratar
100
100/caja
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1415169 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/10/2024 Catalog Number262360
Número de lote1384934 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/07/2023 Catalog Number262360
Número de lote1361698 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/08/2022 Catalog Number262360
Número de lote1345252 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/02/2022 Catalog Number262360
Número de lote1320762 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/05/2021 Catalog Number262360
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, Non-Treated Surface, Non-Sterile, Pack of 25 > 384 pocillos, poliestireno blanco, sin tratar, sin tapa, no estéril, 25/100