Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Ahorre en muestras y reactivos reduciendo el volumen total del pocillo a 25μl utilizando placas de poliestireno blanco y negro de altura estándar de pocillos poco profundos de 384 pocillos Nunc.
Marca: Thermo Scientific™
321.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Albergue volúmenes de muestras pequeños utilizando placas de altura estándar en blanco y negro de 384 pocillos ShallowWell Thermo Scientific™ Nunc™ con un volumen total de pocillos de 25μl, ideales para cribado analítico masivo. La altura estándar de la placa permite una fácil adaptación a la mayoría de los sistemas de automatización.
El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran al utilizar microplacas blancas o negras Nunc.- Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
100 cajas, paquete de 25 | |
Negro | |
Con faldón de brida baja | |
25 μl | |
De 2 to 20 μl | |
Sin tratar | |
100 | |
Standard Height |
Estándar | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
384 | |
No estéril | |
Plano | |
25 | |
Shallow Well |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1376432 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 264705 |
1348467 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 264705 |
1404842 | Certificado de conformidad | 22/10/2024 | 264705 |
1401117 | Certificado de conformidad | 08/03/2024 | 264705 |
1398225 | Certificado de conformidad | 22/12/2023 | 264705 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.