Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 4 pocillos Nunc™ para IVF
BIOPHARMA
Realice aplicaciones que produzcan resultados fiables y de alta calidad de manera constante durante la vitrificación.
Marca:  Thermo Scientific™ 144444
361.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404532
  • 590.00€ / paquete de 120
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Consiga resultados fiables y uniformes durante la vitrificación de fecundación in vitro (FIV) y embriones con las placas para FIV de 4 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, que cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación de FIV.
Características innovadoras para garantizar la calidad y un uso sencillo
  • Garantizan la orientación adecuada y evitan la contaminación cruzada gracias a la tapa y la placa con muescas
  • Evitan los arañazos en el fondo de los pocillos y mantienen la temperatura óptima gracias al borde elevado de 0,8 mm
  • Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para FIV
  • Marca CE, aprobadas por FDA y probadas por MEA
  • Producidas conforme a la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
Certificados de conformidad en todos los lotes para su tranquilidad
  • Estériles (SAL 10-6)
  • No pirógenas (prueba LAL)
  • Prueba de clase VI de USP
  • Presentación de los resultados de la prueba (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA
1,9 cm2/pocillo
Estéril
4
4
66 mm
Placa para FIV de 4 pocillos con tratamiento Nunclon Delta
Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Nunclon Delta
120
66 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.