Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 4 pocillos Nunc™ para IVF
Description
Consiga resultados fiables y uniformes durante la vitrificación de fecundación in vitro (FIV) y embriones con las placas para FIV de 4 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, que cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación de FIV.
Características innovadoras para garantizar la calidad y un uso sencillo
- Garantizan la orientación adecuada y evitan la contaminación cruzada gracias a la tapa y la placa con muescas
- Evitan los arañazos en el fondo de los pocillos y mantienen la temperatura óptima gracias al borde elevado de 0,8 mm
- Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para FIV
- Marca CE, aprobadas por FDA y probadas por MEA
- Producidas conforme a la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
Certificados de conformidad en todos los lotes para su tranquilidad
- Estériles (SAL 10-6)
- No pirógenas (prueba LAL)
- Prueba de clase VI de USP
- Presentación de los resultados de la prueba (MEA)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA |
| Descripción | Placa de FIV de 4 pocillos sin tratar |
| Área de cultivo | 1,9 cm2/pocillo |
| Material | Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Número de pocillos | 4 |
| N.º por caja | 120 |
| N.° por paquete | 4 |
| Longitud (métrico) | 66 mm |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.