Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de biorreactor Nunc™ de 50 ml
Descripción
Los tubos para centrífuga de biorreactor Thermo Scientific™ Nunc™ están diseñados para la detección de expresión de proteínas de alto rendimiento, y para el desarrollo y optimización de líneas celulares en condiciones de suspensión. El tapón ventilado ajustable de 4 niveles con una membrana de filtro de 0,2 μm permite el intercambio de gases controlado y la circulación de aire sin contaminación. Tapón ranurado ergonómico para una manipulación sin esfuerzo y un área de escritura grande para facilitar la identificación.
- Ideales para la detección y el análisis de alto rendimiento de volumen pequeño
- Volúmenes de cultivo en suspensión de la expresión de proteínas que van de 10 m a 25 ml
- Tamaños de envase prácticos
- Cuatro tamaños diferentes de ventilación (tipo dial) en el tapón.
- Tubo: Polipropileno
- Cabezal: Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Filtro: Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Dial: Poliestireno
- Membrana de filtro de PTFE de 2 µm
- Adecuados para el cultivo en suspensión
- Estériles: SAL 10-6
- Apirógenos
- No citotóxicos
- Vida útil: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Capacidad (métrico) | Volúmenes de cultivo en suspensión de la expresión de proteínas que van de 10 ml a 25 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Ideales para la detección y el análisis de alto rendimiento de volumen pequeño |
| Incluye |
|
| N.º por caja | 90 |
| N.° por paquete | 3 |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin ARNasa | Sí |
| Mostrar más |