Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
Descripción
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
- Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
- Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
- Los tapones de silicona precortados permiten introducir una punta de pipeta o sonda en el pocillo sin dañar el tapón.
- Los tapones de silicona precortados son resistentes a disolventes y no deben exponerse a productos de dimetilsulfóxido (DMSO) 100%.
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles envueltas individualmente.
Nota:
Las placas de polipropileno de 96 pocillos DeepWell con tecnología de «pared compartida» también se ajustan a las placas de micropocillos de polipropileno de altura estándar de 96 pocillos. Las tapas de silicona precortada 276011 pueden perforarse repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 10 |
| N.° por paquete | 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Alfombrilla con tapón |
| Línea de productos | Nunc |
| Mostrar más |