Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10131773
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Plate Compatibility:
96 pocillos cuadrados Nunc
96 pocillos redondos Nunc
Placas de 96 pocillos con tecnología de pared compartida
Tubos (0,5, 0,75, 1 ml)
N.º por caja:
10
25
50
100
240
Tamaño de la unidad:
10 PCS
240 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 240
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10131773
Marca: Thermo Scientific™ 441411
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
  • Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
  • Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
  • Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Solvent Or Alcohol Resistant Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 240
N.° por paquete 240
Para utilizar con (aplicación) Separable para bloques de 1mL y tubos de almacenamiento;
Precortados No
Tipo de producto Cubierta de placa
Línea de productos Nunc
adhesivo/a/s Ninguno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility 96 pocillos redondos Nunc