Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ 276011
596.02 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
- Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
- Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
- Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
Especificaciones
Natural | |
Silicona | |
Esterilizable en autoclave | |
50 | |
Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C | |
Cubierta de placa | |
Ninguno | |
Sí | |
Redondo |
Sí | |
No estéril | |
96 | |
10 | |
Sí | |
Nunc | |
Sí | |
De -20 °C a +120 °C | |
96 pocillos redondos Nunc |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
20241101 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 276011 |
20241001 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 276011 |
20240901 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 276011 |
20240101 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 276011 |
20231001 | Certificado de conformidad | 26/02/2025 | 276011 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers