Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ 4422
51.91 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:- Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
- Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
- Los tapones de silicona precortados permiten introducir una punta de pipeta o sonda en el pocillo sin dañar el tapón.
- Los tapones de silicona precortados son resistentes a disolventes y no deben exponerse a productos de dimetilsulfóxido (DMSO) 100%.
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles envueltas individualmente.
Nota:
Las placas de polipropileno de 96 pocillos DeepWell con tecnología de «pared compartida» también se ajustan a las placas de micropocillos de polipropileno de altura estándar de 96 pocillos. Las tapas de silicona precortada 276011 pueden perforarse repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100 %.
Especificaciones
Natural | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
10 | |
Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C | |
Cubierta de placa | |
Ninguno | |
No | |
Cuadrada |
Sí | |
Estéril | |
96 | |
10 | |
No | |
Nunc | |
Sí | |
De -20 °C a +120 °C | |
96 pocillos cuadrados Nunc |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%