Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
GREENER_CHOICE
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Marca:  Thermo Scientific™ 4412-11
43.34 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10305503
  • 68.80€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 09-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
  • Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
  • Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
  • Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Natural
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
10
Para el almacenamiento de compuestos a - 80 °C
Cubierta de placa
Ninguno
No
Redondo
Sí
Estéril
96
10
No
Nunc
Sí
De -20 °C a +120 °C
96 pocillos redondos Nunc
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1415227 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha09/12/2024 Catalog Number4412-11
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.