Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
GREENER_CHOICE
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Marca:  Thermo Scientific™ 4432-11
40.18 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10641734
  • 63.35€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
  • Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
  • Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
  • Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
10
Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C
Cubierta de placa
Ninguno
No
Redondo
Sí
Estéril
96
10
No
Nunc
No
De -20 °C a +120 °C
Tubos (0,5, 0,75, 1 ml)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™ >