Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
Description
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
- Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
- Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
- Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
Specifications
Specifications
| Color | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de compuestos a − 80 °C |
| Precortados | No |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.