Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos Nunc™
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un solo dispositivo utilizando estas alfombrillas de cierre de pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ 9503233
129.33 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja los 96 pocillos durante el almacenamiento a corto o largo plazo de productos químicos o compuestos con un dispositivo único mediante las alfombrillas de cierre Thermo Scientific™ Nunc™ para placas de 96 pocillos, lo que evita la contaminación y la evaporación del contenido de los pocillos.
Características:
- Resistentes a productos químicos y perforables; admiten bajas temperaturas de hasta - 80 °C.
- La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
Tapones para pocillos de silicona precortados:
- Permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
- Resistente a disolventes, no debe someterse a DMSO al 100 %
Información para pedidos:
Alfombrillas estériles con envoltura individual.
Nota:
Diseñado específicamente para su uso con microplacas con tecnología de «pared compartida». Polipropileno de 96 pocillos.™Las placas DeepWell™ con tecnología de «pared compartida» también se adaptan a placas de micropocillos de polipropileno de 96 pocillos de altura estándar. Los tapones de silicona precortados 276011 se pueden perforar repetidas veces. No utilice silicona precortada con DMSO al 100%.
Especificaciones
Natural | |
TPE | |
No | |
25 | |
Para el almacenamiento de compuestos a − 20 °C | |
Cubierta de placa | |
Ninguno | |
Sí (hipodérmica) | |
Cuadrada |
Sí | |
Estéril | |
96 | |
1 | |
No | |
Nunc | |
No | |
De -20 °C a +45 °C | |
96 pocillos cuadrados Nunc |