Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de polipropileno y 96 pocillos Nunc™ DeepWell™
GREENER_CHOICE
Almacene las muestras y quimiotecas mediante estas placas de pocillos profundos de 1,0 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™ resistentes a los productos químicos.
Marca:  Thermo Scientific™ 278752
362.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10007621
  • 829.00€ / paquete de 60
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la mezcla mediante las placas de pocillos profundos de 1,3 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™. Ideales para la recogida de muestras, el almacenamiento, la química combinatoria y las aplicaciones de biblioteca. Son resistentes a la mayoría de sustancias químicas, disolventes y alcoholes utilizados en química combinatoria.
Características:
  • Perfectas para su uso como placas de recogida para las placas de filtración Nunc
  • Placas de almacenamiento para compuestos, muestras o biomoléculas
  • Los pocillos de fondo redondo reducen la retención de líquidos
  • Color natural
  • Está disponible la codificación de barras personalizada
Volúmenes de trabajo:
  • 260251 y 260252, 50-1000 μl/pocillo
  • 278743 y 278752, 50-1900 μl/pocillo
Recomendada para:
Recogida de muestras, almacenamiento, química combinatoria, aplicaciones de biblioteca, crecimiento bacteriano y de levaduras, placas de recogida para las placas de filtración Nunc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Se puede personalizar
Estándar
Placas de polipropileno con pocillos de fondo redondo que reducen la retención de líquidos
Esterilizable en autoclave
PP de baja unión
Natural
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
2000 μl
1700 μl
Sin tratar
Sí
60
60/caja
Sí
ANSI/ SLAS Standard
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Sin tapa
8 x 12
60/caja
Nunc™
Microplaca
Polipropileno
96
No estéril
Redondo
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
5
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
PCR Ready
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.