Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de polipropileno y 96 pocillos Nunc™ DeepWell™
Almacene las muestras y quimiotecas mediante estas placas de pocillos profundos de 1,0 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™ resistentes a los productos químicos.
Marca: Thermo Scientific™ 278743
495.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24288" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la mezcla mediante las placas de pocillos profundos de 1,3 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™. Ideales para la recogida de muestras, el almacenamiento, la química combinatoria y las aplicaciones de biblioteca. Son resistentes a la mayoría de sustancias químicas, disolventes y alcoholes utilizados en química combinatoria.
Características:
- Perfectas para su uso como placas de recogida para las placas de filtración Nunc
- Placas de almacenamiento para compuestos, muestras o biomoléculas
- Los pocillos de fondo redondo reducen la retención de líquidos
- Color natural
- Está disponible la codificación de barras personalizada
Volúmenes de trabajo:
- 260251 y 260252, 50-1000 μl/pocillo
- 278743 y 278752, 50-1900 μl/pocillo
Recomendada para:
Recogida de muestras, almacenamiento, química combinatoria, aplicaciones de biblioteca, crecimiento bacteriano y de levaduras, placas de recogida para las placas de filtración Nunc
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
Placas de polipropileno con pocillos de fondo redondo que reducen la retención de líquidos | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
2000 μl | |
1700 μl | |
Sin tratar | |
Sí | |
60 | |
60/caja | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
En envase individual | |
Nunc™ | |
Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno | |
Polipropileno | |
96 | |
Estéril | |
Redondo | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
1 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
Sterile and PCR Ready |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1410035 | Certificado de procesamiento | 10/03/2025 | 278743 |
1410036 | Certificado de procesamiento | 03/03/2025 | 278743 |
1415980 | Certificado de procesamiento | 20/02/2025 | 278743 |
1411042 | Certificado de procesamiento | 20/02/2025 | 278743 |
1422343 | Certificado de conformidad | 22/02/2025 | 278743 |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.