Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de polipropileno y 96 pocillos Nunc™ DeepWell™
Almacene las muestras y quimiotecas mediante estas placas de pocillos profundos de 1,0 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™ resistentes a los productos químicos.
Marca: Thermo Scientific™ 95040462
398.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.72150kg
Descripción
Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la mezcla mediante las placas de pocillos profundos de 1,3 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™. Ideales para la recogida de muestras, el almacenamiento, la química combinatoria y las aplicaciones de biblioteca. Son resistentes a la mayoría de sustancias químicas, disolventes y alcoholes utilizados en química combinatoria.
Características:
- Perfectas para su uso como placas de recogida para las placas de filtración Nunc
- Placas de almacenamiento para compuestos, muestras o biomoléculas
- Los pocillos de fondo redondo reducen la retención de líquidos
- Color natural
- Está disponible la codificación de barras personalizada
Volúmenes de trabajo:
- 260251 y 260252, 50-1000 μl/pocillo
- 278743 y 278752, 50-1900 μl/pocillo
Recomendada para:
Recogida de muestras, almacenamiento, química combinatoria, aplicaciones de biblioteca, crecimiento bacteriano y de levaduras, placas de recogida para las placas de filtración Nunc
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
Placas de polipropileno con pocillos de fondo redondo que reducen la retención de líquidos | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
2000 μl | |
1800 μl | |
Sin tratar | |
Yes | |
50 | |
50/caja | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
50/caja | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
96 | |
Estéril | |
Cuadrada | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
1 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
Certified Quality |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.