Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos,
Descripción
Logre una recuperación de muestras completa con las placas MicroWell™ de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, las cuales son ideales para el almacenamiento dado que el polipropileno tiene una menor capacidad de unión y las proteínas o el ADN no se unen. Admiten temperaturas de -80° a +121 °C. Disponibles en varios colores para la identificación rápida de las placas de almacenamiento.
Características:
- El diseño de pared compartida aumenta el volumen del pocillo
- Los pocillos más anchos y el fondo redondo mejoran la mezcla
- Pocillos de fondo cónico para una recuperación óptima de la muestra
- Las placas blancas y negras están disponibles para aplicaciones basadas en fluorescencia y luminiscencia
- Polipropileno de bajo nivel de unión para unos ensayos y almacenamiento homogéneos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Se puede personalizar |
| Certificaciones/conformidad | Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | Microplacas de polipropileno con una tecnología de pared compartida, lo que aumenta el volumen del pocillo y amplía las células para mejorar la mezcla |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 6 bolsas interiores de 20 cada una |
| Tipo de enlace | PP de baja unión |
| Línea de productos | Nunc |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.