Learn More
Thermo Scientific™ Placa con fondo cónico (V) de 96 pocillos, superficie no tratada, pack de 1
Las placas de poliestireno y fondo cónico de 96 pocillos Nunc MicroWell están optimizadas para su uso en instrumentos robóticos y lectores automáticos, así como en sistemas de manipulación de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 277143
184.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Las placas de 96 micropocillos de poliestireno y fondo cónico Thermo Scientific Nunc MicroWell están optimizadas para su uso en instrumentos robóticos y lectores automáticos, así como en sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de fondo cónico (V) de 96 pocillos son perfectas para la recuperación de muestras.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
96 | |
Sin tratar | |
50 | |
Case of 50 |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
1/paq., 50/caja | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
V | |
1 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
185650 | Certificado de conformidad | 30/04/2025 | 277143 |
184290 | Certificado de conformidad | 22/01/2025 | 277143 |
163623 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 277143 |
181832 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 277143 |
184290 | Certificado de irradiación | 01/02/2025 | 277143 |