Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo cónico de 96 pocillos Nunc™ MicroWell™
BIOPHARMA
Código de producto. 11816003
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
N.º por caja:
50
80
160
180
Tamaño de la unidad:
160 PCS
180 PCS
80 PCS
paquete de 50
paquete de 80
Código de producto. Esterilidad Tapa N.º por caja unitSize
11816003 Estéril Con tapa 160 160 PCS
10580382 No estéril Sin tapa 180 180 PCS
10430153 Estéril Sin tapa 50 paquete de 50
10144473 Estéril Con tapa 80 paquete de 80
10713754 Estéril Sin tapa 80 80 PCS
5 options
Código de producto. 11816003
Marca: Thermo Scientific™ 249952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recupere las muestras por completo con estas placas de pocillos de fondo cónico. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta.
Recupere las muestras por completo con las placas MicroWell™ de poliestireno de 96 pocillos de fondo cónico Thermo Scientific™ Nunc™. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta. Estas placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 160 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo V
N.º por caja 160
N.° por paquete 10
Cantidad 160/caja
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.