Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Bank-It™
Manipule y almacene muestras de forma experta con los sistemas de viales Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It ™, que cuentan con códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar.
Marca:  Thermo Scientific™ 374074
966.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21893" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.47000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10533933
  • 1230.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Manipule y almacene muestras de forma experta con los sistemas de viales Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It ™, que cuentan con códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Además, ofrecen una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas criogénicas estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de colocación y retirada de tapones y opciones de etiquetado, los productos Bank-It resultan perfectos para el almacenamiento de muestras biológicas, diagnósticas y genómicas.
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite leer y descodificar tubos inmediatamente sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y permite asociar los datos con cada tubo
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento a temperaturas criogénicas, preservando así la identidad del valioso material de las muestras
  • Utilizan la gama de productos de lectura de códigos de barras 2D para decodificar tubos individuales o gradillas de microplacas completas. y los lectores permiten una salida flexible para el almacenamiento de datos en bases de datos de distintos formatos
Formato de almacenamiento superior
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de bajo nivel de unión permite la recuperación máxima de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa, pirógenos y toxinas
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean y se cotejan con una base de datos completa de códigos de barras previos para garantizar que no existen duplicados
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
Bank-It
0,5 mL
Bank-It
96
Nunc&trade
Nunc Bank-it 0.5mL, código de barras 2D
Polipropileno (Tapa)
Código de barras 2D
96/960
960
Certificados
Ver productos accesorios