Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Bank-It™
GREENER_CHOICE
Optimice la manipulación y proteja la crioconservación de las muestras con estos exclusivos tubos con códigos de barras 2D grabados con láser en una gradilla con formato ANSI.
Marca:  Thermo Scientific™ 374078
954.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24283" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10543933
  • 1320.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Manipule y almacene muestras de forma experta con los sistemas de viales Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™, que cuentan con códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Además, ofrecen una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas CryoBoxes™ estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de colocación y retirada de tapones y opciones de etiquetado, los productos Bank-It resultan perfectos para el almacenamiento de muestras biológicas, diagnósticas y genómicas.
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite leer y descodificar tubos inmediatamente sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y permite asociar los datos con cada tubo
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento a temperaturas criogénicas, preservando así la identidad del valioso material de las muestras
  • Utilizan la gama de productos de lectura de códigos de barras 2D para decodificar tubos individuales o gradillas de microplacas completas. y los lectores permiten una salida flexible para el almacenamiento de datos en bases de datos de distintos formatos
Formato de almacenamiento superior
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de bajo nivel de unión permite la recuperación máxima de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa, pirógenos y toxinas
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean y se cotejan con una base de datos completa de códigos de barras previos para garantizar que no existen duplicados
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nunc Bank-it 1.0mL, código de barras 2D
Polipropileno (Tapa)
Bank-It
Bank-It
96
Nunc™
1 mL
No estéril
Código de barras 2D
96/960
960