Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Puede facilitar la identificación rápida de viales específicos y simplificar su inventario mediante el uso de estos codificadores cromáticos que encajan en la parte superior de los tapones de tubos o viales criogénicos.
Marca:  Thermo Scientific™ 5045-0004
10.06 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10450613
  • 15.10€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Es posible identificar viales específicos rápidamente y simplificar su inventario con codificadores cromáticos que encajen en la parte superior de los tapones de viales criogénicos Nalgene™ o los tapones de tubos criogénicos Nunc™.
  • Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
  • Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nalgene™ Codificador de colores
Policarbonato
100/paq., 500/caja
Verde
Nalgene
Cierre de viales
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1417359 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/11/2024 Catalog Number5045-0004
Número de lote1412431 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/08/2024 Catalog Number5045-0004
Número de lote1395080 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/10/2023 Catalog Number5045-0004
Número de lote1381954 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/03/2023 Catalog Number5045-0004
Número de lote1376131 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/12/2022 Catalog Number5045-0004
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos > Codificador de color para crioviales Nalgene, PS, verde
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.