Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10644331
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Surtido
Verde
Línea de productos:
Nalgene
Nunc
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Color Línea de productos unitSize
10644331 Blanco Nalgene paquete de 100
11381785 Blanco Nunc 500 PCS
11391785 Azul Nunc 500 PCS
10060651 Rojo Nunc 500 PCS
11301795 Verde Nunc 500 PCS
11311795 Amarillo Nunc 500 PCS
11321795 Naranja Nunc 500 PCS
10102791 Marrón Nunc 500 PCS
10544831 Rosa Nunc 500 PCS
11361805 Gris Nunc 500 PCS
11371805 Morado Nunc 500 PCS
10506572 Surtido Nunc paquete de 500
10450423 Azul Nalgene paquete de 100
10374451 Amarillo Nalgene paquete de 100
10450613 Verde Nalgene paquete de 100
10431193 Rojo Nalgene paquete de 100
16 options
Código de producto. 10644331
Marca: Thermo Scientific™ 50450000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Puede facilitar la identificación rápida de viales específicos y simplificar su inventario mediante el uso de estos codificadores cromáticos que encajan en la parte superior de los tapones de tubos o viales criogénicos.
Es posible identificar viales específicos rápidamente y simplificar su inventario con codificadores cromáticos que encajen en la parte superior de los tapones de viales criogénicos Nalgene™ o los tapones de tubos criogénicos Nunc™.
  • Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
  • Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Nalgene™ Codificador de colores
Color Blanco
Material Policarbonato
Línea de productos Nalgene
Cantidad 100/paq., 500/caja
Tipo de producto Cierre de viales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.