Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
Puede facilitar la identificación rápida de viales específicos y simplificar su inventario mediante el uso de estos codificadores cromáticos que encajan en la parte superior de los tapones de tubos o viales criogénicos.
Marca: Thermo Scientific™
20.66 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Es posible identificar viales específicos rápidamente y simplificar su inventario con codificadores cromáticos que encajen en la parte superior de los tapones de viales criogénicos Nalgene™ o los tapones de tubos criogénicos Nunc™.
- Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
- Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
Especificaciones
Nunc™ Codificador de cierre de viales CryoColor, PS | |
Policarbonato | |
500/paq., 2000/caja |
Gris | |
Nunc™ | |
Cierre de viales |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.