Learn More
Thermo Scientific™ Codificadores de color para tapones de viales criogénicos
Código de producto. p-4520555
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Rojo
Rosa
Surtido
Verde
Línea de productos:
Nalgene
Nunc
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. 11381785
Marca: Thermo Scientific™ 354755
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Puede facilitar la identificación rápida de viales específicos y simplificar su inventario mediante el uso de estos codificadores cromáticos que encajan en la parte superior de los tapones de tubos o viales criogénicos.
Es posible identificar viales específicos rápidamente y simplificar su inventario con codificadores cromáticos que encajen en la parte superior de los tapones de viales criogénicos Nalgene™ o los tapones de tubos criogénicos Nunc™.
  • Los codificadores de color Nalgene™ están fabricados con poliestireno y solo se pueden instalar en tapones de viales criogénicos Nalgene™. Disponibles en 5 colores
  • Los codificadores de color Nunc™ están fabricados en policarbonato y solo se pueden instalar en tapones para tubos criogénicos Nunc™ y tapones para tubos de 2 ml y 5 ml Cryobank. Disponibles en 10 colores o como surtido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Nunc™ Codificador de cierre de viales CryoColor, PS
Color Blanco
Material Poliestireno
Línea de productos Nunc
Cantidad 500/paq., 2000/caja
Para utilizar con (equipo) Vial criogénico
Tipo de producto Cierre de viales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.