Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11311665
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónicos
Forma redonda
Redondo
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1 ml
1.8 ml
< 1,8/ml
3.6 ml
< 3,6/ml
4.5 ml
Estilo de rosca:
Externo
Interno
Modelo:
Independiente
No independiente
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
300 PCS
400 PCS
450 PCS
500 PCS
960 PCS
paquete de 1200
paquete de 1800
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 500
paquete de 960
Código de producto. 11311665
Marca: Thermo Scientific™ 375418
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular, disponibles con roscas internas o externas.
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
  • Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
  • Opciones de roscas internas y externas disponibles
  • Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
  • Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12.5 mm
Tipo de producto Tubo criogénico
Descripción 375418
Diámetro exterior (imperial) 0,492 in
Capacidad (métrico) 1.8 ml
Forma del fondo Forma redonda
Material Polietileno (tapón)
Estilo de rosca Externo
Longitud (imperial) 1,890 in
Longitud (métrico) 48 mm
N.° por paquete 50
Modelo Independiente
Sin ARNasa
Vapor LN2 (a -150 °C)
Línea de productos Nunc
Esterilidad Estéril
Antirrotación
Cantidad de embalaje Paquete de 450
Material del cierre Polietileno
Capacidad (imperial) 0,06086 oz
Sin ADNasa
Tipo de tapón Tapón de rosca
Impreso
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.