Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11341675
Change view
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónicos
Forma redonda
Redondo
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1 ml
1.8 ml
< 1,8/ml
3.6 ml
< 3,6/ml
4.5 ml
Estilo de rosca:
Externo
Interno
Modelo:
Independiente
No independiente
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
300 PCS
400 PCS
450 PCS
500 PCS
960 PCS
paquete de 1200
paquete de 1800
paquete de 2500
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 500
paquete de 960
Código de producto. Forma del fondo Capacidad (métrico) Estilo de rosca Modelo unitSize
11341675 Forma redonda 1.8 ml Interno Independiente paquete de 1800
10257752 Cónicos 0,5 ml Interno Independiente paquete de 960
10320013 Cónicos 1 ml Interno Independiente 960 PCS
10544641 Cónicos 1 ml Externo Independiente paquete de 500
10030711 Redondo 1 ml Externo No independiente 500 PCS
10545601 Cónicos 1 ml Externo Independiente paquete de 500
10529881 Cónicos 1 ml Interno Independiente 500 PCS
10669071 Forma redonda 1.8 ml Externo Independiente paquete de 450
11311665 Forma redonda 1.8 ml Externo Independiente paquete de 1800
10534641 Redondo 1.8 ml Externo No independiente paquete de 500
10080601 Redondo 1.8 ml Externo Independiente 450 PCS
10577391 Forma redonda 1.8 ml Interno Independiente paquete de 450
10674511 Forma redonda 1.8 ml Interno Independiente 450 PCS
10004220 Forma redonda 1.8 ml Interno No independiente 500 PCS
10452802 Redondo < 1,8/ml Interno No independiente paquete de 2500
10070731 Redondo 3.6 ml Interno Independiente 400 PCS
10789871 Redondo 3.6 ml Interno No independiente 400 PCS
10173772 Redondo < 3,6/ml Interno No independiente 1500 PCS
10633452 Forma redonda 4.5 ml Externo Independiente paquete de 300
11381615 Forma redonda 4.5 ml Externo Independiente paquete de 1200
10356331 Forma redonda 4.5 ml Externo Independiente 300 PCS
10716922 Cónicos 4.5 ml Interno Independiente 300 PCS
10358131 Redondo 4.5 ml Interno No independiente 300 PCS
23 options
Código de producto. 11341675
Marca: Thermo Scientific™ 377267
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular, disponibles con roscas internas o externas.
Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.
  • Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
  • Opciones de roscas internas y externas disponibles
  • Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
  • Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12.5 mm
Tipo de producto Tubo criogénico
Descripción Con superficie de escritura
Diámetro exterior (imperial) 0,492 in
Capacidad (métrico) 1.8 ml
Forma del fondo Forma redonda
Material Polipropileno (tapón)
Estilo de rosca Interno
Longitud (imperial) 1.929 pulg
Longitud (métrico) 49 mm
N.° por paquete 450
Envase 450 Pk
Modelo Independiente
Sin ARNasa
Vapor LN2 (a -150 °C)
Línea de productos Nunc
Esterilidad Estéril
Antirrotación
Cantidad de embalaje Paquete de 1800
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (imperial) 0,0608 oz
Sin ADNasa
Tipo de tapón Tapón de rosca
Impreso
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.