Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Código de producto. 11832700
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
(sin insertos)
0,4 μm
3 μm
8 μm
N.° de pocillos:
12
24
Tamaño de la unidad:
4 PCS
48 PCS
96 PCS
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos unitSize
11832700 3 μm 24 96 PCS
11822700 0,4 μm 24 paquete de 96
11842700 8 μm 24 96 PCS
11387684 (sin insertos) 24 4 PCS
11892690 0,4 μm 12 paquete de 48
11802700 3 μm 12 48 PCS
11812700 8 μm 12 paquete de 48
11327694 (sin insertos) 12 4 PCS
8 options
Código de producto. 11832700
Marca: Thermo Scientific™ 141004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use hasta 24 insertos a la vez con la placa portadora Thermo Scientific™ Nunc™ para insertos de cultivos celulares para cultivos de compartimentos individuales o cultivos con medios compartidos.
El sistema de placas portadoras Thermo Scientific™ Nunc™ está diseñado para permitir tres ajustes distintos de altura de suspensión para los insertos de cultivo celular con el fin de albergar cultivos con una interfase de líquido y aire y varios protocolos de alimentación celular. El sistema de placas portadoras de varios pocillos se suministra con o sin insertos de cultivo celular en embalaje individual.
Características:
  • Cumple con las normas ANSI™
  • Con identificación alfanumérica de pocillos.
  • Membrana de policarbonato disponible con tres tamaños de poro para aumentar la flexibilidad de la investigación.
  • Los insertos son ideales para la adquisición de imágenes 3D y la membrana translúcida se vuelve transparente cuando está húmeda.
  • Las placas portadoras se suministran en dos formatos que se corresponden con nuestras placas tratadas con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 y 24 pocillos.
  • La placa portadora de diseño exclusivo tiene una estructura de soporte que permite una altura variable.
  • Simplemente gire el inserto para acoplar una de las tres lengüetas de ajuste de altura en los soportes de la placa portadora.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Insertos por placa 24
Área de cultivo 0,47cm2
Material Policarbonato (membrana)
Volumen de trabajo (métrico) Posición de suspensión baja: 1 ml; posición de suspensión media: 1,5 ml; posición de suspensión alta: 2 ml
Densidad de los poros <1,7 x 10^6
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con Inserto de cultivo celular
N.° por paquete 1
N.º por caja 4
Tipo de placa Sistemas de placas portadoras
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratamiento para cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.