Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ EasYDish™
Código de producto. 15873937
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
Área de cultivo:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 500
paquete de 80
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Área de cultivo unitSize
15873937 60 mm 16 mm 21,5 cm2 paquete de 280
15863937 35 mm 13 mm 8,8 cm2 paquete de 500
15883937 100 mm 17 mm 56,7 cm2 paquete de 150
15893937 100 mm 21 mm 56,7 cm2 paquete de 240
15803947 150 mm 21 mm 145 cm2 paquete de 80
5 options
Código de producto. 15873937
Marca: Thermo Scientific™ 150462
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de cultivo celular de última generación que mejoran la manipulación, el apilamiento y el transporte de cultivos celulares en su laboratorio.
Las placas Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ son la última generación de placas de cultivo celular que mejoran la manipulación, el apilamiento y el transporte de cultivos celulares en su laboratorio.El anillo de agarre biselado es fácil de sujetar y permanece seguro en la mano enguantada.Las placas reciben el tratamiento de superficie Nunclon Delta estándar para maximizar la adhesión de la mayoría de tipos de células.Disponibles en cuatro tamaños:35 mm, 60 mm, 100 mm y 150 mm
Anillo de sujeción biselado
  • Garantiza que la tapa permanezca en su posición cuando se manipula la placa
  • Hace que agarrar y manejar sea más fácil con guantes puestos
Diseño con muesca patentado
  • Maximiza la ventilación al tiempo que mantiene la esterilidad
  • Restringe el movimiento de la tapa y garantiza un ajuste seguro de la tapa a la placa
  • Aumenta la fuerza física de la placa
Borde exterior elevado en la tapa de la placa
  • Permite un apilamiento estable durante el transporte de cultivos celulares
Marcas de orientación en el fondo de la placa
  • Simplifica la localización de las células en el microscopio
Área de escritura
  • Mejora la trazabilidad de los cultivos celulares
Embalaje resellable
  • Promueve la pulcritud de los paquetes abiertos
Especificaciones:
  • Material: Poliestireno, USP VI
  • Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
  • Esterilidad: Radiación gamma a un nivel SAL de 10-6
  • Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
  • Certificado de calidad en cada caso
  • Tratamiento de la superficie: Nunclon Delta para cultivos celulares adherentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Descripción Nunc EasYDish
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 5 mL (Pozo)
Área de cultivo 21,5 cm2
Cuadriculado No cuadriculado
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Tipo Cubeta de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 5 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 280/Cs.
N.° por paquete 10 Pk.
Altura (métrico) 16 mm
Diámetro (métrico) 60 mm