Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
BIOPHARMA
Ejecute diversas aplicaciones en un amplio abanico de tamaños y estilos destinados a satisfacer diferentes necesidades experimentales.
Marca:  Thermo Scientific™ 168381
180.00 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10098720
  • 270.00€ / paquete de 80
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Características:
  • Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
  • Esterilización mediante irradiación gamma
  • Disponibles con o sin orificios de ventilación para el intercambio de gases
  • Rejilla de 2 x 2 mm disponible para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen rejillas de 2 mm
171099 y 150340 para cultivo de suspensión (no Nunclon)
Incluye:
Certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón incluido
35 mL (Pozo)
No cuadriculado
Redonda
Nunclon Delta
35 mL
Tapa
10
21 mm
Poliestireno
145 cm2
Poliestireno
Estéril
Cubeta de cultivo celular
1
80
Tapa con ventilación
150 mm
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote184872 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha16/03/2025 Catalog Number168381
Número de lote184662 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha24/02/2025 Catalog Number168381
Número de lote184559 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha23/02/2025 Catalog Number168381
Número de lote184971 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/03/2025 Catalog Number168381
Número de lote184872 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/02/2025 Catalog Number168381
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Oferta ampliada hasta el 28 de marzo
    Promo Code: 24111
    Expires2025-03-28
    New Offer
    Ahorre ahora
  • Multiple Manufacturers
    Enamórate con grandes ahorros
    Promo Code: 24107
    Expires2025-03-28
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™ > Placa de 150 mm, con circulación de aire, en bolsas resellables
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.