Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
Descripción
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Las placas de cultivo Nunc de varios tamaños y diseños están fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad o plástico Permanox.
- Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Las placas tratadas con Nunclon Delta se han optimizado para la fijación celular
- Esterilización mediante irradiación gamma
- Vienen con orificios de ventilación para el intercambio de gases, o sin dichos orificios
- Las placas de cultivo con rejilla de 2 x 2 mm son ideales para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen rejillas de 2 mm
171099 y 150340 para cultivo de suspensión (no Nunclon)
Incluye:
Certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 3 mL (pocillo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 8,8 cm2 |
| Cuadriculado | Rejilla |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.