Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
Descrizione
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Las placas de cultivo Nunc de varios tamaños y diseños están fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad o plástico Permanox.
- Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Las placas tratadas con Nunclon Delta se han optimizado para la fijación celular
- Esterilización mediante irradiación gamma
- Vienen con orificios de ventilación para el intercambio de gases, o sin dichos orificios
- Las placas de cultivo con rejilla de 2 x 2 mm son ideales para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen rejillas de 2 mm
171099 y 150340 para cultivo de suspensión (no Nunclon)
Incluye:
Certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
Specifica
Specifica
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Plástico |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 5 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 20,8 cm2 |
| Cuadriculado | No cuadriculado |
| Material | Plástico |
| Forma | Redonda |
| Vedi altri risultati |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.