Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 159934
199.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24329" para aplicar la oferta.
Descripción
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.
¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.
Características:- Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
- Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
- Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
- Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
Tapones con filtro:
- La membrana del filtro es una barrera eficaz frente a los microorganismos
- La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones entre lotes.
- La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y se fabrica sin componentes de origen animal.
Tapas sólidas:
- Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
- Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
- La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Especificaciones
Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad | |
30 | |
Sí | |
Plano | |
225 cm2 | |
70 mL |
Angular | |
5 | |
Estéril | |
Filtro | |
Nunclon Delta |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417972 | Certificado de procesamiento | 28/02/2025 | 159934 |
1419897 | Certificado de procesamiento | 18/02/2025 | 159934 |
1421343 | Certificado de procesamiento | 18/02/2025 | 159934 |
1420315 | Certificado de procesamiento | 11/02/2025 | 159934 |
1420695 | Certificado de procesamiento | 11/02/2025 | 159934 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
46Hours
18Minutes
12Seconds
25
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.