Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
BIOPHARMA
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca:  Thermo Scientific™ 159910
103.65 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10246131
  • 167.00€ / paquete de 30
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad
30
Sí
Plano
175 cm2
55 mL
Angular
5
Estéril
Filtro
Nunclon Delta
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote184661 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha13/03/2025 Catalog Number159910
Número de lote184618 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha13/03/2025 Catalog Number159910
Número de lote184970 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha06/03/2025 Catalog Number159910
Número de lote185622 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/03/2025 Catalog Number159910
Número de lote185544 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/03/2025 Catalog Number159910
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    46
    Hours
    18
    Minutes
    12
    Seconds
    16
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular > EasYFlask Nunc de 175 cm2, tapón con filtro, 55 ml de volumen de trabajo, caja de 30 unidades
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.