Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
BIOPHARMA
Código de producto. 10545131
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
225 cm2
25 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Filtro
Sólido
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
30 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Área de cultivo Tipo de tapón unitSize
10545131 175 cm2 Sólido 30 PCS
10364131 75 cm2 Filtro 100 PCS
12034917 25 cm2 Filtro 200 PCS
10246131 175 cm2 Filtro 30 PCS
10232771 25 cm2 Sólido paquete de 200
10041542 225 cm2 Filtro 30 PCS
10538931 75 cm2 Sólido paquete de 100
10225712 225 cm2 Sólido 30 PCS
8 options
Código de producto. 10545131
Marca: Thermo Scientific™ 159920
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.
¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.
Características:
  • Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
  • Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
  • Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
  • Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
Tapones con filtro:
  • La membrana del filtro es una barrera eficaz frente a los microorganismos
  • La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones entre lotes.
  • La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y se fabrica sin componentes de origen animal.
Tapas sólidas:
  • Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
  • Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
  • La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad
Estilo de cuello Angular
N.º por caja 30
N.° por paquete 5
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Sólido
Área de cultivo 175 cm2
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Volumen de trabajo (métrico) 55 mL
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.