Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ EasYFlask™ para cultivo celular
BIOPHARMA
Código de producto. 12034917
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
225 cm2
25 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Filtro
Sólido
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
30 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 12034917
Marca: Thermo Scientific™ 156367
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™.
Mejore la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares con EasYFlasks™ con tratamiento para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces de poliestireno reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para maximizar la adhesión para una amplia gama de tipos de células. El diseño ergonómico con cuello angulado y boca ancha permite acceder fácilmente a la superficie de crecimiento mediante pipetas o raspadores de células.
¿Busca matraces EasYFlaks para cultivos celulares en suspensión? Encuentre aquí EasYFlasks sin tratar.
Características:
  • Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
  • Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
  • Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
  • Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
Tapones con filtro:
  • La membrana del filtro es una barrera eficaz frente a los microorganismos
  • La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones entre lotes.
  • La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y se fabrica sin componentes de origen animal.
Tapas sólidas:
  • Los tapones sólidos incluyen la marca a “Y” que permite verificar visualmente la posición de ventilación
  • Si alguno de los brazos de la “Y” apunta hacia arriba, esto indica que el tapón se encuentra en la posición de ventilación.
  • La posición de ventilación se puede distinguir fácilmente cuando los matraces están apilados en la incubadora.
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado Nunclon Delta de formación de monocapas, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad
Capacidad (métrico) 25 cm²
Material Polystyrene, HDPE
Estilo de cuello Angular
N.º por caja 200
N.° por paquete 10
Tipo de producto Flask
Forma Angled
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Single-use
Graduated Sí
Mouth Style Narrow
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Flat
Tipo de tapón Filtro
Área de cultivo 25 cm2
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Volumen de trabajo (métrico) 7 mL
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.