Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ tratados para cultivo celular con tapones con filtro
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 178885
130.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.59000kg
Descripción
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones con filtro permiten un flujo de aire constante y reducen al mínimo la probabilidad de contaminación.
Características:- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
- Los cuellos anchos y cortos, las paredes laterales rectas y los tapones con 1/3 de vuelta están optimizados para el funcionamiento robótico.
- Los tapones con filtro garantizan un intercambio de gas constante.
- Los matraces de 175 cm2 con código de barras con código 128 de gran tamaño son compatibles con la automatización.
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia.
Especificaciones
No | |
Poliestireno | |
32 | |
Estéril | |
175 cm2 |
Matraz con tratamiento para cultivo celular Nunc de 175 cm2, tapón con filtro, cuello recto | |
Recto | |
4 | |
Filtro | |
Nunclon Delta |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.